Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettenspitzen
Beschreibung
Weniger Kraft zum Anbringen und Auswerfen von Spitzen mit diesen Pipettenspitzen erforderlich, dadurch deutlich geringeres Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI). Gewährleisten einer besseren Abdichtung für höhere Genauigkeit und Präzision.
Vorteile
- Hervorragend geeignet für Ein- und Mehrkanalpipetten
- In sechs Volumenbereichen erhältlich: 0,2 bis 10 μl, 1 bis 200 μl, 5 bis 300 μl, 100 bis 1000 μl, 50 bis 1200 μl und 10 ml
- Die sterilen Spitzen werden in vakuumverpackten sterilisierten 10 x 96-Gestellen geliefert und sind zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und Endotoxinen
- Platzsparende Nachfüllpackungen
Weichere Spitze
- Bei diesen weichen Spitzen wird weniger Kraft zum Aufnehmen und Abwerfen benötigt, wodurch das Risiko chronischer Beschwerden durch einseitige Belastung des Anwenders (RSI-Syndrom) deutlich verringert wird
- Sie gewährleisten zudem eine bessere Abdichtung und sorgen somit für höhere Genauigkeit und Präzision
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Finntip Flex 10 refill starter kit, Non-Filtered, Non-sterile, Refill |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Rosa |
| Modell | Finntip Flex 10 Nachfüll-Starterpaket |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,1 in. |
| Länge (metrisch) | 3.3 cm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Format | Nachfüllpackung |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.