Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Non-Filtered 384 Format Pipette Tips 20 μL
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10152532
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Fit for Purpose:
Steril & PCR-fähig
Zertifizierte Qualität
Format:
Bulk
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
3840 Stück
Artikelnummer. 10152532
Marke: Thermo Scientific™ 9400620
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleisten genaues, präzises Pipettieren. Finntip™ Pipettenspitzen wurden auf Basis unserer umfangreichen Erfahrung im Liquid-Handling-Bereich mit gleichmäßig glatten, hydrophoben Oberflächen zur Vermeidung von Flüssigkeitsretentionen entwickelt.
Accurate, precise pipetting with 384-format volume 20 μL. Finntip™ Finntip 20 Pipette Tips are designed using our knowledge of liquid handling, with uniformly smooth, hydrophobic surfaces that prevent liquid retention.
  • Glatte, einheitliche Oberfläche verhindert Flüssigkeitsansammlung
  • Volumen reicht von 0.2 μl bis 10 ml
  • Steril und nicht steril erhältlich
  • Zu den Packungsoptionen gehören Gestelle, Beutel, Schachteln, Groß- und Nachfüllpackungen
  • Farbcodierte Gestelle, passend zur entsprechenden Finnpipette
  • Die Farbcodierung gilt nur für das Gestell und die Nachfüllpackung
Hinweis:
Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-zertifiziert)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 20 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Violett
Modell Finntip 20
Länge (angloamerikanisch) 1,3 in.
Länge (metrisch) 3,3 cm
Format Bulk
Farbcode Violett
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Finnpipette 20
Produktlinie FinnTip
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität