Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette Stepper-Pipette
Artikelnummer. 11863011
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 5.000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11863011
Marke: Thermo Scientific™ 4540000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Schnelles Dispensieren mit bis zu 45 Wiederholungen in Folge ohne Nachfüllen. Diese leichte und einfach zu bedienende Repetierpipette ist für das einhändige Dispensieren ausgelegt.
Schnelles Dispensieren mit bis zu 45 Wiederholungen in Folge ohne Nachfüllen. Die Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper-Pipette ist eine leichte, bedienfreundliche Repetierpipette mit ergonomischem Design für die einhändige Abgabe. Der Finnpipette Stepper funktioniert nach dem Prinzip der positiven Verdrängung und ist somit optimal für die Arbeit mit aggressiven und viskosen Flüssigkeiten geeignet.
Merkmale:
  • Positive Verdrängung gewährleistet genaue Ergebnisse – selbst bei viskosen, flüchtigen oder auf andere Weise problematischen Flüssigkeiten
  • Leichter, ergonomischer Griff und die breite Fingerstütze minimieren die Belastung der Hand des Anwenders
  • Unkomplizierte Bedienung – einfach die Spitze in der geeigneten Größe aufsetzen, die Spitze füllen und vorbereiten und das gewünschte Volumen einstellen
  • Leichte Volumeneinstellung mithilfe der praktischen Volumen-Einstelltabelle am Griff
Bestellinformationen:
Der universelle Stepper-Griff ist auch mit einem 8-Kanal-Modul erhältlich. Für die bequeme Lagerung ist eine Halterung verfügbar (Kat.- (Bestellnr. 9420290).
Lieferumfang:
Im Lieferumfang der Einheit ist ein Adapter (nicht steril) enthalten, der zur Verwendung mit 25 bzw. 50 ml Spitzen erforderlich ist.
Erforderlich:
Wird verwendet mit der Thermo Scientific Finntip™ Stepper-Spitze: eine kolbenförmige Spitze, die in nicht-steriler und steriler Ausführung (einzeln verpackt) erhältlich ist. Diese Spitze ist in sieben Größen von 0,5 bis 50 ml mit jeweils fünf verschiedenen Abgabevolumen erhältlich, woraus sich ein Gesamtabgabebereich von 10 bis 5.000 µl ergibt. Nur die Einwegspitze kommt mit der Probe in Kontakt, wodurch das Risiko einer Kontamination des Pipettengehäuses beseitigt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Finnpipette Stepper-Pipette
Zur Verwendung mit Finntip
Modell Finnpipette™ Stepper
Anzahl Kanäle 1
Typ Stepper Pipette
Volumen (metrisch) 10 bis 5.000 μl
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.