Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ zum stufenweisen Pipettieren: Adapter für 25 und 50 ml Spitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10606111
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Unit Size:
10 Stück
5 Stück
Product Code. 10606111
Brand: Thermo Scientific™ 9420310
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kombinieren Sie diese Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper-Pipettenadapter für 25- und50-ml-Spitzen mit Ihrer Pipette.
Thermo Scientific Adapter für 25 und 50 ml Finntip Spitzen zum stufenweisen Pipettieren.
Diese Adapter ermöglichen die Verwendung von 25 oder 50 ml Finntip Stepper Spitzen mit dem Thermo Scientific™ Finnpipette™ zum stufenweisen Pipettieren. Steril und unsteril erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Für 25- oder 50-ml-Finnitip Stepper-Spitzen
Zur Verwendung mit 25 ml, 50 ml Finntip Stepper-Spitze
Sterilität Steril