Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Ständer
Artikelnummer. 12396512
Click to view available options
Packungsgröße:
1 SET
1 Stück
Produkttyp:
Karussell-Ständeradapter
Pipettenständer
Aufnahmevermögen:
1
3
Elektronische Pipette (1)
Manuelle Mehrkanalpipette (1)
Manuelle Pipette (1)
Manuelle Pipetten (3)
Manuelle Pipetten (6)
Pipetten (6 manuell oder 3 elektronisch)
Artikelnummer. 12396512
Marke: Thermo Scientific™ 9420030
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Ständer bieten eine sichere und praktische Aufbewahrung für manuelle und elektronische Pipetten und sind in Optionen für Einzelständer, F-Ständer, Mehrfachständer, Mehrkanal und Karussell erhältlich.
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Pipettenständer ermöglichen eine sichere und bequeme Aufbewahrung von manuellen und elektronischen Pipetten. Die verfügbaren Optionen umfassen Einzelständer, F-Ständer, Mehrfachständer, Mehrkanal und Karussell.
Finnpipette F-Pipettenständer
  • Kann 6 Pipetten aufnehmen
  • Eine stabile Querstrebenkonstruktion mit einem Steckplatz für jede Pipette gewährleistet einen festen Halt im Ständer
  • Für Ein- und Mehrkanalmodelle geeignet
Finnpipette Ständer für Mehrkanalpipetten
  • Ermöglicht zwei verschiedene Lagerpositionen
  • Geeignet für jede Finnpipette Mehrkanalpipette
  • Die Pipette kann in senkrechter oder horizontaler Position gehalten werden
  • Geringer Platzbedarf
Finnpipette Drehständer
  • Tragbares Drehkarussell
  • Der durchsichtige Deckel schützt die Pipetten vor Verunreinigungen
  • Wird mit drei Adaptern für elektronische Finnpipette Novus Pipetten und fünf Adaptern für manuelle Finnpipette Pipetten geliefert
Finnpipette Novus Pipettenständer
  • Zur bequemen Aufbewahrung einer elektronischen Finnpipette Novus Pipette
  • SFür Finnpipette Novus Ein- und Mehrkanalmodelle verwendbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Multichannel Manual Pipette
Typ Multiposition Pipette Stand
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.