Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Ständer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Pipettenständer ermöglichen eine sichere und bequeme Aufbewahrung von manuellen und elektronischen Pipetten.
Marke: Thermo Scientific™ 2209490
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Pipettenständer ermöglichen eine sichere und bequeme Aufbewahrung von manuellen und elektronischen Pipetten.
Der Finnpipette F-Stand-Pipettenständer kann 6 Pipetten aufnehmen. Die stabile Querstrebenkonstruktion mit einem Steckplatz für jede Pipette gewährleistet einen festen Sitz im Ständer. Der Pipettenständer Finnpipette F-Stand ist für Ein-und Mehrkanalmodelle geeignet.Spezifikation
Carousel Stand Adapter | |
White | |
1 |
Finnpipette Novus Adapter for Carousel Stand | |
1 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.