Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Ständer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11418419
Click to view available options
Produkttyp:
Karussell-Ständeradapter
Pipettenständer
Aufnahmevermögen:
1
3
Elektronische Pipette (1)
Manuelle Mehrkanalpipette (1)
Manuelle Pipette (1)
Manuelle Pipetten (3)
Manuelle Pipetten (6)
Pipetten (6 manuell oder 3 elektronisch)
Packungsgröße:
1 SET
1 Stück
Artikelnummer. 11418419
Marke: Thermo Scientific™ 9420320
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Ständer bieten eine sichere und praktische Aufbewahrung für manuelle und elektronische Pipetten und sind in Optionen für Einzelständer, F-Ständer, Mehrfachständer, Mehrkanal und Karussell erhältlich.
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Pipettenständer ermöglichen eine sichere und bequeme Aufbewahrung von manuellen und elektronischen Pipetten. Die verfügbaren Optionen umfassen Einzelständer, F-Ständer, Mehrfachständer, Mehrkanal und Karussell.
Finnpipette F-Pipettenständer
  • Kann 6 Pipetten aufnehmen
  • Eine stabile Querstrebenkonstruktion mit einem Steckplatz für jede Pipette gewährleistet einen festen Halt im Ständer
  • Für Ein- und Mehrkanalmodelle geeignet
Finnpipette Ständer für Mehrkanalpipetten
  • Ermöglicht zwei verschiedene Lagerpositionen
  • Geeignet für jede Finnpipette Mehrkanalpipette
  • Die Pipette kann in senkrechter oder horizontaler Position gehalten werden
  • Geringer Platzbedarf
Finnpipette Drehständer
  • Tragbares Drehkarussell
  • Der durchsichtige Deckel schützt die Pipetten vor Verunreinigungen
  • Wird mit drei Adaptern für elektronische Finnpipette Novus Pipetten und fünf Adaptern für manuelle Finnpipette Pipetten geliefert
Finnpipette Novus Pipettenständer
  • Zur bequemen Aufbewahrung einer elektronischen Finnpipette Novus Pipette
  • SFür Finnpipette Novus Ein- und Mehrkanalmodelle verwendbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Pipettenständer
Beschreibung Mini-Pipettenständer, grau
Farbe Grau
Aufnahmevermögen Manuelle Pipetten (3)
Positionen 3
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.