Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Ständer
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Pipettenständer ermöglichen eine sichere und bequeme Aufbewahrung von manuellen und elektronischen Pipetten.
Marke:  Thermo Scientific™ 9420290
84.39 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10319080
  • 128.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Pipettenständer ermöglichen eine sichere und bequeme Aufbewahrung von manuellen und elektronischen Pipetten.
Finnpipette F-Pipettenständer
  • Kann 6 Pipetten aufnehmen
  • Eine stabile Querstrebenkonstruktion mit einem Steckplatz für jede Pipette gewährleistet einen festen Halt im Ständer
  • Für Ein- und Mehrkanalmodelle geeignet
Finnpipette Ständer für Mehrkanalpipetten
  • Ermöglicht zwei verschiedene Lagerpositionen
  • Geeignet für jede Finnpipette Mehrkanalpipette
  • Die Pipette kann in senkrechter oder horizontaler Position gehalten werden
  • Geringer Platzbedarf
Finnpipette Drehständer
  • Tragbares Drehkarussell
  • Der durchsichtige Deckel schützt die Pipetten vor Verunreinigungen
  • Wird mit drei Adaptern für elektronische Finnpipette Novus Pipetten und fünf Adaptern für manuelle Finnpipette Pipetten geliefert
Finnpipette Novus Pipettenständer
  • Zur bequemen Aufbewahrung einer elektronischen Finnpipette Novus Pipette
  • SFür Finnpipette Novus Ein- und Mehrkanalmodelle verwendbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pipettenständer
Grau
6
Pipettenständer, grau
Manuelle Pipetten (6)
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.