Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektronische Einkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11746914
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 5 ml
1 bis 10 μl
1 bis 10 ml
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
30 bis 300 μl
5 bis 50 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rosa
Rot
Türkise Taste
Kompatible Spitzen:
Finntip: 10, Flex 10, 20 Mikro, 50 Mikro
Finntip: 1000, 1000 Ext., Flex 1000
Finntip: 10ml, Flex 10ml Ext.
Finntip: 250 Univ, 200 Ext.
Finntip: 300, Flex 300
Finntip: 5 ml
Finntip: 50
Finntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.
Packungsgröße:
1 PCS
1 Stück
Artikelnummer. 11746914
Marke: Thermo Scientific™ 46200200
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die anwenderfreundlichen elektronischen Pipetten erhöhen den Bedienungskomfort bei den meisten Pipettieranwendungen.
Mit den Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektronischen Einkanalpipettierern verbessern Sie Ergonomie und Leistungsverhalten bei standardmäßigen Anwendungen. Die Benutzeroberfläche zeigt alle Pipettiervorgänge an. Die Auslöserbetätigung mit dem Zeigefinger verhindert die weit verbreitete Überbeanspruchung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom). Einfachheit, Komfort und Funktionalität – Novus ist der neue beste Freund im Labor.
Eigenschaften
  • Leicht lesbare und intuitive Menüführung
  • mehrsprachige Optionen für die Benutzeroberfläche
  • Die zehn Pipettierfunktionen umfassen Vorwärts-, Rückwärts-, Verdünnungs- und schrittweises Pipettieren, Mischen, sequenzielle Stufenpipettierung u.a.
  • Neun Geschwindigkeiten zum Ansaugen/Dispensieren
  • Speichern von bis zu neun Programmen mit den meistgenutzten Protokollen
  • Vollbildschirm mit Hintergrundbeleuchtung eliminiert Reflexionen durch Umgebungslicht und verbessert den Kontrast unter Bedingungen mit wenig Licht
  • Breiter Volumenbereich von 0,5 bis 10.000 μl und Farbkodierung für einfache Erkennung
  • schnelle Kalibrierung im Labor für hohe Genauigkeit und Präzision
  • vollständig autoklavierbarer Spitzenkonus gewährleistet Sterilität und verhindert Kreuzkontamination
  • langlebiger Akku ermöglicht ca. 4.000 Pipettiervorgänge; in einer Stunde wiederaufladbar
Ergonomisches Design
  • Besonders leichte Bauweise
  • Leichte Auslöserbetätigung — der Zeigefinger kontrolliert das Dispensieren mit nur einem leichten Druck auf den Knopf
  • 120° einstellbare Fingerstütze für Gleichgewicht und Komfort
  • Soft-Touch-Spitzenabwurf minimiert die Belastung des Daumens; Bedienung mit der linken wie der rechten Hand möglich
Kompatibel mit:
Ideal für die Verwendung mit Thermo Scientific Finntip™ Flex oder Finntip Pipettenspitzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 3,0 % bis 0,8±
Kompatible Spitzen Finntip: 50
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Türkise Taste
Zur Verwendung mit FinnTip™: 50
Modell Finnpipette™ Novus
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Finnpipette™ Novus
Programmierbar Ja
Sterilität Steril
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 5 bis 50 μl
Funktionsbereich 2,5 bis 50 μL
Schritten 0,1 μL
Präzision 2,5 bis 0,3%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.