Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus Mehrkanalpipetten
Optimieren Sie wiederholtes Pipettieren in 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten mit ergonomischem Komfort.
Marke: Thermo Scientific™ 46300300
949.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54000kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektronische Mehrkanalpipetten bieten eine breite Palette an Modellen für gewöhnliche Laboraufgaben, wie das wiederholte Dispensieren in 96 und 384 Well-Mikrotiterplatten. Der leichte Griff und der einzigartige Betrieb per Zeigefinger wurden zur Vermeidung der Beanspruchung und Belastung der Muskeln entwickelt und ermöglichen längeres Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen. Einfachheit, Komfort und Funktionalität – Novus ist der neue beste Freund im Labor.
Eigenschaften:
- Leicht lesbare und intuitive Menüführung
- mehrsprachige Optionen für die Benutzeroberfläche
- Zehn Pipettieroptionen:Vorwärts-, Rückwärts-, Verdünnungs- und schrittweises Pipettieren, Mischen, sequenzielle Stufenpipettierung u. a.
- Neun Geschwindigkeiten zum Ansaugen/Dispensieren
- Speichern von bis zu neun Programmen mit den meistgenutzten Protokollen
- Acht Mehrkanalversionen, einschließlich einer 16-Kanalversion für Anwendungen mit 384-Well-Mikrotiterplatten, mit Farbkodierung nach Volumen für einfache Erkennung
- Vollbildschirm mit Hintergrundbeleuchtung eliminiert Reflexionen durch Umgebungslicht und verbessert den Kontrast unter Bedingungen mit wenig Licht
- schnelle Kalibrierung im Labor für hohe Genauigkeit und Präzision
- vollständig autoklavierbarer Spitzenkonus gewährleistet Sterilität und verhindert Kreuzkontamination
- langlebiger Akku ermöglicht ca. 4.000 Pipettiervorgänge; in einer Stunde wiederaufladbar
Ergonomisches Design
- Besonders leichte Bauweise
- Leichte Auslöserbetätigung — der Zeigefinger kontrolliert das Dispensieren mit nur einem leichten Druck auf den Knopf
- 120° einstellbare Fingerstütze für Gleichgewicht und Komfort
- Soft-Touch-Spitzenabwurf minimiert die Belastung des Daumens; Bedienung mit der linken wie der rechten Hand möglich
Kompatibel mit:
Ideal für die Verwendung mit Thermo Scientific Finntip™ Flex oder Finntip Pipettenspitzen
Enthält:
Finnpipette Novus, Universalladegerät, Gerät zur Kolbenentfernung, Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat
Spezifikation
5,0% bis 1,5± | |
Autoklavierbar | |
Flex 200, 200 Ext. 250 | |
12 | |
Ja | |
Mehrkanalpipette | |
0,1μL |
Flex 200, 200 Ext. 250 | |
Gelb | |
FinnPipette&handeln; Novus | |
Finnpipette™ Novus | |
Steril | |
5 bis 50 μl | |
2,0 bis 0,7% |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.