Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus GLP-Kits
Diese kompletten Kits mit den ergonomischen und bedienerfreundlichen Pipetten enthalten alles, was Sie zum Pipettieren benötigen.
Marke: Thermo Scientific™ 4700490
1175.00 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21000kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus GLP-Kits — Komplettsysteme, die Ihnen mit den ergonomischen und bedienfreundlichen Finnpipette Novus Pipetten alles bieten, was Sie zum Pipettieren benötigen.
Das Novus GLP-Kit 1 enthält:
- Finnpipette Novus, 10–100 μl
- Finnpipette Novus, 100–1000 μl
- Zwei Finnpipette Novus Pipettenständer
- Ein Rack mit Finntip Flex 200 und Flex 1000
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
- Finntip Probepackung
- Leitfaden für das Pipettieren
- Finnpipette Novus – Broschüre
Das Novus GLP-Kit 2 enthält:
- Finnpipette Novus, 100–1000 μl
- Finnpipette Novus 0,5 bis 5 ml
- Zwei Finnpipette Novus Pipettenständer
- Ein Rack mit Finntip 5 ml und Flex 1000
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
- Finntip Probepackung
- Finnpipette Novus – Broschüre
- Leitfaden für das Pipettieren
Das Novus GLP-Kit 3 enthält:
- Novus Pipette, 1-10 μl, Mikro
- Novus Pipette, 10-100 μl
- Novus Pipette, 100-1000 μl
- Drei Finnpipette Novus Pipettenständer
- Ein Rack mit Flex 10, Flex 200 und Flex 1000
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
- Finntip Probepackung
- Leitfaden für das Pipettieren
- Novus - Broschüre
Das Novus GLP-Kit 4 enthält:
- Novus Pipette, 10-100 μl
- Novus Pipette, 100-1000 μl
- Novus Pipette, 1 bis 10 ml
- Drei Finnpipette Novus Pipettenständer
- Ein Rack mit Flex 200, Flex 1000 und Finntip 10 ml
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
- Finntip Probepackung
- Leitfaden für das Pipettieren
- Novus - Broschüre
Spezifikation
Finnpipette Novus GLP-Kit 2 | |
Finnpipette™ Novus | |
Finnpipette™ Novus | |
100 bis 5000 μl |
Divers | |
1 | |
GLP-Kit | |
Novus 1000 und 5000 μL Einkanalpipetten, zwei Novus-Ständer, zwei Finntip-Probenständer |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.