Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Multistepper
Die Thermo Scientific Finnpipette Multistepper verringert das Fehlerrisiko und erhöht die Produktivität bei Immunoassay-Applikationen.
720.00 € - 1100.00 €
Spezifikation
Anzahl Kanäle 8
Typ Multistepper Pipette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10591151
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
2206590
8-Kanal- Modul nur Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11892991
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4540500
Griff und Modul Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific Finnpipette Multistepper verringert das Fehlerrisiko und erhöht die Produktivität bei Immunoassay-Applikationen.
Diese leichte und bedienfreundliche Repeater-Pipette erlaubt die gleichzeitige Abgabe mit 8 Kanälen. Speziell ausgelegt auf die Arbeit mit Mikrotiterplatten hilft die Finnpipette Multistepper dabei, Routinelaborverfahren zu beschleunigen.
8-Kanal-Pipette mit Luftverdrängung, speziell ausgelegt auf die Arbeit mit Mikrotiterplatten. Einfache Bedienung – einfach das Modul einsetzen, füllen und entlüften und dann das gewünschte Volumen einstellen.
  • Abgabe von 50, 100, 150, 200 oder 250 μl†
  • Mit einer einzigen Beladung können 24 × 50 μl (192-Wells), 12 × 100 μl (96-Wells), 8 × 150 μl (64-Wells), 6 × 200 μl (48-Wells) oder 5 × 250 μl (40-Wells) abgegeben werden.
  • Alle acht Kanäle sind so kalibriert, dass sie gleichzeitig exakt dasselbe Flüssigkeitsvolumen abgeben.
  • Fassungsvermögen der Pipette: 1.250 μl
  • Genauigkeit: ±5,0 bis 2,0 %, Präzision: 5,0 bis 2,0 %‡
  • Anhand des praktischen Volumendiagramms am Griff können Sie die maximale Anzahl der Abgaben bei einer vorgegebenen Volumeneinstellung ablesen.
Bauweise
  • Universalgriff, auch zur Aufnahme von Finntip™ 7 Einkanal-Steppern geeignet.
  • Die leichte Bauweise minimiert die Ermüdung der Hand während wiederholter Abgaben.
  • Soft-Touch-Spitzenabwurf für sicheren und mühelosen Spitzenabwurf
  • Die breite Fingerstütze minimiert Belastungen der Bedienhand.
  • Das Modul lässt sich um volle 360° drehen, wodurch die Effizienz für Rechts- wie Linkshänder optimiert wird.
Aufnahme von Finntip™ Multistepper 1.500 μl Spitzen möglich. Diese sind extra lang und mit einem größeren Luftraum zwischen Flüssigkeit und Spitzenkonus ausgestattet, um eine Kontamination zu verhindern.
Spezifikation
Spezifikation
8
Multistepper Pipette
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.