Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Einkanalpipetten mit variablem Volumen
GREENER_CHOICE
Diese manuellen Pipetten mit variablem Volumen erleichtern das tägliche Pipettieren mit hohem Komfort und idealer Funktion.
Marke:  Thermo Scientific™ 4640020
229.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24314" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11825231
  • 344.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Einkanalpipetten mit variablem Volumen sind anwenderfreundlich und bieten die ideale Funktionalität für routinemäßiges Pipettieren. Die Finnpipette F3 Pipette hat eine breite, farbkodierte Fingerstütze und einen ergonomischen Griff. Finnpipette F3 Pipetten sind als Einkanal- oder Mehrkanalmodelle erhältlich.
Ergonomischer Komfort
  • breite, farbkodierte Fingerstütze zum besseren Erkennen und für ergonomische Bedienung
  • ergonomisch geformter Griff folgt den Konturen der Hand
  • große Ergovisio Anzeige zur Volumenerkennung
Ideale Funktion
  • Griff aus langlebigem Material
  • Multifunktionaler Pipettierknopf verhindert versehentliches Verstellen des Volumens.
  • Der verbesserte Volumeneinstellmechanismus gewährleistet höhere Genauigkeit und Präzision.
  • Ausblasverfahren zur effizienten Abgabe von Mikrotropfen in Modellen mit Volumina von 50 μl und kleiner
Mit Finntip Pipettenspitzen und anderen Pipettenspitzenmodellen kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 3,0 bis 1,0%
Finnpipette F3 2-20 µl Micro
Finnpipette™ F3
Finnpipette™ F3
2 bis 20 μl
2,5 bis 0,4%
Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro
Türkise Taste
1
Pipette mit variablem Volumen
0,02 μl
Türkis
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Einkanalpipetten mit variablem Volumen >