Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Einkanalpipetten mit variablem Volumen
Diese manuellen Pipetten mit variablem Volumen erleichtern das tägliche Pipettieren mit hohem Komfort und idealer Funktion.
Marke: Thermo Scientific™ 4640010
310.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24314" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Einkanalpipetten mit variablem Volumen sind anwenderfreundlich und bieten die ideale Funktionalität für routinemäßiges Pipettieren. Die Finnpipette F3 Pipette hat eine breite, farbkodierte Fingerstütze und einen ergonomischen Griff. Finnpipette F3 Pipetten sind als Einkanal- oder Mehrkanalmodelle erhältlich.
Ergonomischer Komfort
- breite, farbkodierte Fingerstütze zum besseren Erkennen und für ergonomische Bedienung
- ergonomisch geformter Griff folgt den Konturen der Hand
- große Ergovisio Anzeige zur Volumenerkennung
Ideale Funktion
- Griff aus langlebigem Material
- Multifunktionaler Pipettierknopf verhindert versehentliches Verstellen des Volumens.
- Der verbesserte Volumeneinstellmechanismus gewährleistet höhere Genauigkeit und Präzision.
- Ausblasverfahren zur effizienten Abgabe von Mikrotropfen in Modellen mit Volumina von 50 μl und kleiner
Mit Finntip Pipettenspitzen und anderen Pipettenspitzenmodellen kompatibel
Spezifikation
± 3,5 bis 1,0% | |
Finnpipette F3 1-10 μl | |
Finnpipette™ F3 | |
Finnpipette™ F3 | |
1 bis 10 μl | |
3,0 bis 0,8% |
Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250 | |
Gelb | |
1 | |
Pipette mit variablem Volumen | |
0,02 μl | |
Gelb |