Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Mehrkanalpipetten
Diese Pipetten gewährleisten Genauigkeit und Präzision aufgrund des AVG-Mechanismus (Advanced Volume Gearing), eines unabhängigen modularen Volumeneinstellmechanismus für optimale Leistung.
Marke: Thermo Scientific™ 4662060
723.84 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.35100kg
Beschreibung
Gewährleisten ein hohes Maß an Genauigkeit und Präzision. Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Mehrkanalpipetten bieten optimierte Leistung mit dem AVG-Mechanismus (Advanced Volume Gearing), einem unabhängigen modularen Volumeneinstellmechanismus. Die Mehrkanalpipetten sind als 8-, 12- und 16-Kanal-Versionen für mehrere Volumenbereiche erhältlich. Bei den Modellen mit niedrigem Volumenbereich gewährleistet die Super-Blow-Out-Funktion eine genaue Abgabe selbst kleinster Volumina.
Seit Jahrzehnten sorgen die Thermo Scientific Finnpipette Pipettiersysteme in Tausenden von Laboren und Anwendungen weltweit für unerreichte Produktivität und Ergonomie.Finnpipette F2: Im langfristigen intensiven Einsatz zuverlässig bewährt
Robust und langlebig
Finnpipette F2 enthält robuste PVDF-Komponenten, die aggressiven Chemikalien und den schädlichen Auswirkungen von UV-Licht standhalten. Das robuste Design widersteht der physischen Verwendung ohne Beschädigung.
Vollständig autoklavierbar
Die Dekontamination der Finnpipette F2 ist einfach, da die F2 zum Autoklavieren nicht zerlegt werden muss, was Unterbrechungen und Ausfallzeiten minimiert.
Einfache Wartung
Lösen Sie einfach den Spitzenkonus für eine effiziente tägliche Wartung oder Dekontamination, wenn Sie keinen Autoklav verwenden.
Ausblasverfahren
150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikrovolumen und zur Vermeidung der Kapillarwirkung bei 50 μl- und kleineren Modellen.
Große Auswahl an Finntip Pipettenspitzen
Finntips wurden speziell für Finnpipette Modelle entwickelt und hergestellt, um optimale Leistung, Präzision und Genauigkeit zu ermöglichen.
CE-Kennzeichnung
Die Finnpipette F2 einschließlich kompatibler Finntip Pipettenspitzen ist gemäß der europäischen IVD-Richtlinie mit einer CE-Kennzeichnung versehen.
5 Jahre Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann
Spezifikation
Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, 250 Wide | |
Autoklavierbar | |
12 | |
Pipette | |
0,2 μl |
Finnpipette™ F2 | |
Gelb | |
Finnpipette™ F2 | |
10 bis 100 µl | |
Gelb |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.