Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 GLP-Kits
GREENER_CHOICE
Mit den hochleistungsfähigen Finnpipette F2 Pipetten, die hohe Zuverlässigkeit und Komfort bieten, enthalten diese umfassenden Kits alles, was man zum Pipettieren braucht.
Marke:  Thermo Scientific™ 4700885
804.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24294" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11855850
  • 940.00 € / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Flex Pipettenspitzen: 200, 1000, FT 10 ml
Autoklavierbar
Finnpipette™ F2
Finnpipette™ F2
10 bis 10.000 μl
Finnpipette F2 GLP-Kit 3: 10 – 100 μl, 100 – 1.000 μl und 1 – 10 ml
Divers
1
GLP-Kit
Dokumentation
Brochures
Application Notes
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 GLP-Kits > Finnpipette F2 GLP-Kit 3 enthält: 10-100 μl, 100-1.000 μl und 1-10 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.