Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Einkanalpipetten mit festem Volumen
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie diese Einkanalpipetten mit festem Volumen für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Robustheit und Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 4652090
135.20 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11857371
  • 286.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Finntip 5 ml, Filter 5 ml
Autoklavierbar
Finnpipette™ F2
Pipette mit festem Volumen
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen
PVDF
1
2000 μ l
Dokumentation
Brochures
Application Notes
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Einkanalpipetten mit festem Volumen > 2000 μl; ± 0,3%