Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Einkanalpipetten mit festem Volumen
Verwenden Sie diese Einkanalpipetten mit festem Volumen für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Robustheit und Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Marke: Thermo Scientific™ 4652040
135.20 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Einkanalpipetten mit festem Volumen für sehr anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Robustheit und Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Diese Pipetten mit ihrem schlanken, robusten Design sind mit robusten PVDF-Komponenten ausgestattet, die rauen Chemikalien und den schädlichen Auswirkungen von UV-Licht standhalten. Vollständig autoklavierbar.
Seit Jahrzehnten sorgen die Thermo Scientific Finnpipette Pipettiersysteme in Tausenden von Laboren und Anwendungen weltweit für unerreichte Produktivität und Ergonomie.Finnpipette F2: Hat sich im langfristigen intensiven Einsatz zuverlässig bewährt
Robust und langlebig
Finnpipette F2 enthält robuste PVDF-Komponenten, die aggressiven Chemikalien und den schädlichen Auswirkungen von UV-Licht standhalten. Das robuste Design widersteht der physischen Verwendung ohne Beschädigung.
Vollständig autoklavierbar
Die Dekontamination der Finnpipette F2 ist einfach, da die F2 zum Autoklavieren nicht zerlegt werden muss, was Unterbrechungen und Ausfallzeiten minimiert.
Einfache Wartung
Lösen Sie einfach den Spitzenkonus für eine effiziente tägliche Wartung oder Dekontamination, wenn Sie keinen Autoklav verwenden.
Ausblasverfahren
150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikrovolumen und zur Vermeidung der Kapillarwirkung bei 50 μl- und kleineren Modellen.
Große Auswahl an Finntip Pipettenspitzen
Finntips wurden speziell für Finnpipette Modelle entwickelt und hergestellt, um optimale Leistung, Präzision und Genauigkeit zu gewährleisten.
CE-Kennzeichnung
Die Finnpipette F2 einschließlich kompatibler Finntip Pipettenspitzen ist gemäß der europäischen IVD-Richtlinie mit einer CE-Kennzeichnung versehen.
5 Jahre Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann.
Spezifikation
Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext | |
Autoklavierbar | |
1 | |
50 μl |
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen | |
PVDF | |
Pipette mit festem Volumen |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%