Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Einkanalpipettierer mit variablem Volumen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
0,5 bis 5 ml
0.5 bis 5 μl
1 bis 10 μl
1 bis 10 ml
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
30 bis 300 μl
5 bis 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Volumeneinstellung der Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipetten mit variablem Volumen erfolgt jetzt geräusch- und mühelos über ein texturiertes Stellrad, wodurch die Griffigkeit verbessert wurde. Die verstellbare Fingerstütze und das leichte Design sorgen für maximalen Komfort – ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.
Seit Jahrzehnten sorgen die Thermo Scientific Finnpipette Pipettiersysteme in Tausenden von Laboren und Anwendungen weltweit für unerreichte Produktivität und Ergonomie.
Finnpipette F1: Alles, was Sie von Ihrer Pipette erwarten
Moderne Ergonomie
Ein leichter Griff und geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen minimieren das Risiko einer Verletzung durch wiederholte Belastung, auch bekannt als RSI-Syndrom.
Geräuscharm, mühelose Volumeneinstellung
Nutzen Sie den neuen geräuschlosen und leichtgängigen Mechanismus zur Volumeneinstellung, der im Vergleich mit früheren Modellen über 50 % weniger Kraftaufwand erfordert.
Sichere Volumensperre
Unbeabsichtigte Volumenänderungen während des Pipettierens werden durch die sichere Volumenarretierung ausgeschlossen. Heben Sie den Kolben an, um das Volumen einzustellen, und drücken Sie ihn nach unten, um das gewählte Volumen mit minimalem Kraftaufwand zu arretieren.
Einstellbarer Komfort
Die Fingerstütze ist um 120° verstellbar, was die Handhabung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder angenehm macht und eine Entspannung der Handmuskulatur während der Pipettierzyklen ermöglicht.
Ausblasverfahren
150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikrovolumina und zur Vermeidung der Kapillarwirkung bei Modellen mit 50 μl und darunter.
Große Auswahl an Finntip Pipettenspitzen
Finntips werden speziell für Finnpipette Modelle entwickelt und hergestellt und bieten optimale Leistungseigenschaften, Präzision und Fehlerfreiheit.
CE-Kennzeichnung
Gemäß europäischer IVD-Richtlinie ist die Finnpipette F1 einschließlich kompatibler Finntip Pipettenspitzen mit einer CE-Kennzeichnung versehen.
5 Jahre Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann.
Weitere Informationen zur Finnpipette Produktfamilie >
Finnpipette F1: Alles, was Sie von Ihrer Pipette erwarten
Moderne Ergonomie
Ein leichter Griff und geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen minimieren das Risiko einer Verletzung durch wiederholte Belastung, auch bekannt als RSI-Syndrom.
Geräuscharm, mühelose Volumeneinstellung
Nutzen Sie den neuen geräuschlosen und leichtgängigen Mechanismus zur Volumeneinstellung, der im Vergleich mit früheren Modellen über 50 % weniger Kraftaufwand erfordert.
Sichere Volumensperre
Unbeabsichtigte Volumenänderungen während des Pipettierens werden durch die sichere Volumenarretierung ausgeschlossen. Heben Sie den Kolben an, um das Volumen einzustellen, und drücken Sie ihn nach unten, um das gewählte Volumen mit minimalem Kraftaufwand zu arretieren.
Einstellbarer Komfort
Die Fingerstütze ist um 120° verstellbar, was die Handhabung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder angenehm macht und eine Entspannung der Handmuskulatur während der Pipettierzyklen ermöglicht.
Ausblasverfahren
150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikrovolumina und zur Vermeidung der Kapillarwirkung bei Modellen mit 50 μl und darunter.
Große Auswahl an Finntip Pipettenspitzen
Finntips werden speziell für Finnpipette Modelle entwickelt und hergestellt und bieten optimale Leistungseigenschaften, Präzision und Fehlerfreiheit.
CE-Kennzeichnung
Gemäß europäischer IVD-Richtlinie ist die Finnpipette F1 einschließlich kompatibler Finntip Pipettenspitzen mit einer CE-Kennzeichnung versehen.
5 Jahre Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann.
Weitere Informationen zur Finnpipette Produktfamilie >
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatible Spitzen | Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro |
| Beschreibung | Finnpipette F1 |
| Farbe | Türkis |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Typ | Pipette mit variablem Volumen |
| Volumen (metrisch) | 5 bis 50 μl |
| Schritten | 0,1 μl |
Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.