Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Einkanalpipettierer mit variablem Volumen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
0,5 bis 5 ml
0.5 bis 5 μl
1 bis 10 μl
1 bis 10 ml
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
30 bis 300 μl
5 bis 50 μl
Farbcode:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rosa
Rot
Türkis
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Volumeneinstellung der Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipetten mit variablem Volumen erfolgt jetzt geräusch- und mühelos über ein texturiertes Stellrad, wodurch die Griffigkeit verbessert wurde. Die verstellbare Fingerstütze und das leichte Design sorgen für maximalen Komfort – ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.
Seit Jahrzehnten sorgen die Thermo Scientific Finnpipette Pipettiersysteme in Tausenden von Laboren und Anwendungen weltweit für unerreichte Produktivität und Ergonomie.
Finnpipette F1 Alles, was Sie von Ihrer Pipette für den Alltag erwarten
Liegt ergonomisch in der Hand
Das leichte Griffdesign in Kombination mit dem niedrigen Kolben und dem geringen Kraftaufwand für das Aufsetzen und Auswerfen der Spitzen trägt zur Verringerung des Risikos einer einseitigen Arbeitsbelastung bei
Leise, mühelose Volumeneinstellung
Profitieren Sie von dem neuen geräuscharmen und leichtgängigeren Mechanismus zur Einstellung des Volumens mit über 50 % geringerem Kraftaufwand im Vergleich zu früheren Modellen.
Sichere Volumensperre
Die sichere Volumeneinstellung verhindert unerwünschte Volumenabweichungen während der Nutzung. Zum Einstellen des Volumens einfach den Kolben anheben und zum Arretieren mit minimalem Aufwand nach unten drücken.
Einstellbarer Griff
Die 120° einstellbare Fingerstütze ermöglicht es sowohl Rechts- als auch Linkshändern, die Hand während des Pipettierens zu entspannen.
Ausblasverfahren
150 % verstärkter Air-Boost sorgt für eine effiziente Abgabe von Mikrovolumen und wirkt der Kapillarwirkung in 50 μl- und kleineren Modellen entgegen.
Große Auswahl an Finntip Pipettenspitzen
Finntips wurden speziell für Finnpipette Modelle entwickelt und hergestellt, um optimale Leistung, Präzision und Genauigkeit zu gewährleisten.
CE-Kennzeichnung
Die Finnpipette F1 einschließlich kompatibler Finntip Pipettenspitzen ist gemäß der europäischen IVD-Richtlinie mit einer CE-Kennzeichnung versehen.
5 Jahre Garantie
Mit praktischer Online-Registrierung. Die Garantie kann länderspezifischen Abweichungen unterliegen.
Erfahren Sie mehr über die gesamte Finnpipette Familie >
Finnpipette F1 Alles, was Sie von Ihrer Pipette für den Alltag erwarten
Liegt ergonomisch in der Hand
Das leichte Griffdesign in Kombination mit dem niedrigen Kolben und dem geringen Kraftaufwand für das Aufsetzen und Auswerfen der Spitzen trägt zur Verringerung des Risikos einer einseitigen Arbeitsbelastung bei
Leise, mühelose Volumeneinstellung
Profitieren Sie von dem neuen geräuscharmen und leichtgängigeren Mechanismus zur Einstellung des Volumens mit über 50 % geringerem Kraftaufwand im Vergleich zu früheren Modellen.
Sichere Volumensperre
Die sichere Volumeneinstellung verhindert unerwünschte Volumenabweichungen während der Nutzung. Zum Einstellen des Volumens einfach den Kolben anheben und zum Arretieren mit minimalem Aufwand nach unten drücken.
Einstellbarer Griff
Die 120° einstellbare Fingerstütze ermöglicht es sowohl Rechts- als auch Linkshändern, die Hand während des Pipettierens zu entspannen.
Ausblasverfahren
150 % verstärkter Air-Boost sorgt für eine effiziente Abgabe von Mikrovolumen und wirkt der Kapillarwirkung in 50 μl- und kleineren Modellen entgegen.
Große Auswahl an Finntip Pipettenspitzen
Finntips wurden speziell für Finnpipette Modelle entwickelt und hergestellt, um optimale Leistung, Präzision und Genauigkeit zu gewährleisten.
CE-Kennzeichnung
Die Finnpipette F1 einschließlich kompatibler Finntip Pipettenspitzen ist gemäß der europäischen IVD-Richtlinie mit einer CE-Kennzeichnung versehen.
5 Jahre Garantie
Mit praktischer Online-Registrierung. Die Garantie kann länderspezifischen Abweichungen unterliegen.
Erfahren Sie mehr über die gesamte Finnpipette Familie >
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatible Spitzen | Finntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, Wide 250 |
| Beschreibung | Finnpipette F1 |
| Farbe | Gelb |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Typ | Pipette mit variablem Volumen |
| Volumen (metrisch) | 20 bis 200 μl |
| Schritten | 0,2 μl |
| Farbcode | Gelb |
Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.