Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Mehrkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Reduzieren Sie den Kraftaufwand zum Abwerfen mehrerer Spitzen mit unserem innovativen Soft-Touch-Spitzenabwurf, einem der vielen ergonomischen Merkmale dieser höchst genauen und präzisen Pipetten.
849.96 € - 1026.00 €
Spezifikation
Modell Finnpipette™ F1
Produktlinie Finnpipette™ F1
Typ Pipette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Anzahl Kanäle Volumen (metrisch) Kompatible Spitzen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Kanäle Volumen (metrisch) Kompatible Spitzen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11877411
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4661000
8 1 bis 10 μl Finnitip Flex 10, 10, 50 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11887411
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4661010
8 5 bis 50 μl Finnitip Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11897411
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4661020
8 10 bis 100 μl Finnitip Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11807421
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4661030
8 30 bis 300 μl Finnitip Flex 300, 300 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11817421
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4661040
12 1 bis 10 μl Finnitip Flex 10, 10, 50
960.12 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11827421
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4661050
12 5 bis 50 μl Finnitip Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11837421
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4661060
12 10 bis 100 μl Finnitip Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11847421
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4661070
12 30 bis 300 μl Finnitip Flex 300, 300 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11857421
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4661080
16 1 bis 10 μl Finnitip Flex 10 (384), 50 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11867421
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4661090
16 5 bis 50 μl Finnitip 50 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Reduzieren Sie den Kraftaufwand zum Abwerfen mehrerer Spitzen mit unserem innovativen Soft-Touch-Spitzenabwurf, einem der vielen ergonomischen Merkmale der Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Mehrkanalpipette. Wie bei den Finnpipette F1 Einkanalpipetten sorgt auch hier der AVG-Mechanismus für ein hohes Maß an Genauigkeit und Präzision. Darüber hinaus gewährleistet die Super-Blow-Out-Funktion bei den kleinvolumigen Modellen eine genaue Abgabe selbst kleinster Volumina.
  • Antimikrobielle Oberfläche: Silberionen (Ag) schaffen eine Oberfläche, die das Wachstum von Bakterien, Mikroben und Pilzen verhindert.
  • Einfacher, verstellsicherer Mechanismus für die Volumeneinstellung
  • Der Pipettierknopf ist im ungesperrten Zustand freidrehend
  • Für eine optimale Pipettierhaltung kann die Fingerstütze in einem Bereich von 120° eingestellt werden.
  • Der leichte und gleichmäßige Pipettiervorgang ermöglicht beim längeren Arbeiten bessere Pipettierergebnisse.
  • Super-Blow-Out-Kolben mit einem Volumen von 50 μl und weniger gewährleistet eine genaue Abgabe auch bei geringstem Volumen.
  • Patentierter Soft-Touch-Spitzenabwurf den Kraftaufwand zum Abwerfen der Spitzen
Spezifikation
Spezifikation
Finnpipette™ F1
Finnpipette™ F1
Pipette
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.