Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP-Kits (Good Laboratory Pipetting)
Für größtmögliche Zweckmäßigkeit stellen wir ein Sortiment zusammen, das eine Auswahl an Finnpipette™ F1 Einkanalpipetten unterschiedlicher Volumina mit kompatiblen Finntip Pipettenspitzen enthält, und zusätzlich einen praktischen Pipettenständer zur optimalen Ausführung von Pipettiervorgängen im Labor
Marke: Thermo Scientific™ 4701060N
832.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24314" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optimale Ausführung von Pipettiervorgängen im Labor mit den Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP-Kits, die eine Auswahl an Einkanalpipetten unterschiedlicher Volumina zusammen mit kompatiblen Finntip Pipettenspitzen und einem praktischen Pipettenständer bieten. Wählen Sie das für Sie passende Kit und nutzen Sie die Leistungseigenschaften und das geringe Gewicht der Finnpipette F1 für Ihren Komfort.
Seit Jahrzehnten sorgen die Thermo Scientific Finnpipette Pipettiersysteme in Tausenden von Laboren und Anwendungen weltweit für unerreichte Produktivität und Ergonomie.Finnpipette F1: Alles, was Sie von Ihrer Pipette erwarten
Moderne Ergonomie
Ein leichter Griff und geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen minimieren das Risiko einer Verletzung durch wiederholte Belastung, auch bekannt als RSI-Syndrom.
Geräuscharm, mühelose Volumeneinstellung
Nutzen Sie den neuen geräuschlosen und leichtgängigen Mechanismus zur Volumeneinstellung, der im Vergleich mit früheren Modellen über 50 % weniger Kraftaufwand erfordert.
Sichere Volumensperre
Unbeabsichtigte Volumenänderungen während des Pipettierens werden durch die sichere Volumenarretierung ausgeschlossen. Heben Sie den Kolben an, um das Volumen einzustellen, und drücken Sie ihn nach unten, um das gewählte Volumen mit minimalem Kraftaufwand zu arretieren.
Einstellbarer Komfort
Die Fingerstütze ist um 120° verstellbar, was die Handhabung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder angenehm macht und eine Entspannung der Handmuskulatur während der Pipettierzyklen ermöglicht.
Ausblasverfahren
150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikrovolumina und zur Vermeidung der Kapillarwirkung bei Modellen mit 50 μl und darunter.
Große Auswahl an Finntip Pipettenspitzen
Finntips werden speziell für Finnpipette Modelle entwickelt und hergestellt und bieten optimale Leistungseigenschaften, Präzision und Fehlerfreiheit.
CE-Kennzeichnung
Gemäß europäischer IVD-Richtlinie ist die Finnpipette F1 einschließlich kompatibler Finntip Pipettenspitzen mit einer CE-Kennzeichnung versehen.
5 Jahre Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann.
Weitere Informationen zur Finnpipette Produktfamilie >
Spezifikation
Finntip Flex Pipettenspitzen:200; 1000 μl | |
1 | |
2 bis 1000 μl |
Finnpipette F1 GLP Kit 4:2 – 20 μl, 20 – 200 μl und 100 – 1.000 μl | |
GLP-Kit |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30