Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP-Kits (Good Laboratory Pipetting)
GREENER_CHOICE
Für größtmögliche Zweckmäßigkeit stellen wir ein Sortiment zusammen, das eine Auswahl an Finnpipette™ F1 Einkanalpipetten unterschiedlicher Volumina mit kompatiblen Finntip Pipettenspitzen enthält, und zusätzlich einen praktischen Pipettenständer zur optimalen Ausführung von Pipettiervorgängen im Labor
Marke:  Thermo Scientific™ 4700865N
863.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15561945
  • 985.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Finntip Flex Pipettenspitzen:200; 1000; Finntip 10 ml
1
10 bis 10.000 μl
Finnpipette F1GLP Kit 3:10 – 100 μl, 100 – 1.000 μl und 1 – 10 ml
GLP-Kit
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP-Kits (Good Laboratory Pipetting) > Kit 3:10 bis 100 μl, 100 bis 1.000 μl und 1 bis 10 ml