Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Einkanalpipetten mit festem Volumen
Bestens geeignet für feste Arbeitsabläufe. Das Pipettieren geht leicht und mühelos von der Hand, und die verstellbare Fingerstütze sorgt für maximalen Komfort.
218.00 € - 284.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Finnpipette F1 mit Festvolumen |
---|---|
Anzahl Kanäle | 1 |
Typ | Pipette mit festem Volumen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Kompatible Spitzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Kompatible Spitzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15541905
|
Thermo Scientific™
4651020N |
Finnpipette F1 mit Festvolumen | 10 μl | Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30 |
218.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15551905
|
Thermo Scientific™
4651030N |
Finnpipette F1 mit Festvolumen | 25 μl | Finntip 250, Filter 30, Flex 200, Flex Filter 30 |
218.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15561905
|
Thermo Scientific™
4651040N |
Finnpipette F1 mit Festvolumen | 50 μl | Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100 |
233.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15571905
|
Thermo Scientific™
4651050N |
Finnpipette F1 mit Festvolumen | 100 μl | Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, 250 Wide |
233.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15581905
|
Thermo Scientific™
4651060N |
Finnpipette F1 mit Festvolumen | 250 μl | Finntip 1000, Filter 1000, Flex 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext |
218.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15591905
|
Thermo Scientific™
4651070N |
Finnpipette F1 mit Festvolumen | 500 μl | Finntip 1000, Filter 1000, Flex 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext |
284.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15501915
|
Thermo Scientific™
4651080N |
Finnpipette F1 mit Festvolumen | 1000 µl | Finntip 1000, Filter 1000, Flex 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext |
218.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15511915
|
Thermo Scientific™
4651090N |
Finnpipette F1 mit Festvolumen | 2000 μ l | Finntip 5 ml, Filter 5 ml |
233.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15521915
|
Thermo Scientific™
4651100N |
Finnpipette F1 mit Festvolumen | 3000 µl | Finntip 5 ml, Filter 5 ml |
218.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15531915
|
Thermo Scientific™
4651110N |
Finnpipette F1 mit Festvolumen | 5000 µl | Finntip 5 ml, Filter 5 ml |
224.98 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15541915
|
Thermo Scientific™
4651120N |
Finnpipette F1 mit Festvolumen | 10.000 µl | Finntip 10 ml, Filter 10 ml, Flex 10 ml Ext, Flex Filter 10 ml Ext |
218.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15551915
|
Thermo Scientific™
4651130N |
Finnpipette F1 mit Festvolumen | 20 μl | Finntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30 |
218.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15561915
|
Thermo Scientific™
4651140N |
Finnpipette F1 mit Festvolumen | 200 μl | Finntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, 250 Wide |
284.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipetten mit festem Volumen eignen sich hervorragend für feste Arbeitsabläufe und zur Qualitätssicherung. Das Pipettieren geht leicht und mühelos von der Hand und die verstellbare Fingerstütze sorgt für maximalen Komfort.
Seit Jahrzehnten sorgen die Thermo Scientific Finnpipette Pipettiersysteme in Tausenden von Laboren und Anwendungen weltweit für unerreichte Produktivität und Ergonomie.Finnpipette F1: Alles, was Sie von Ihrer Pipette erwarten
Moderne Ergonomie
Ein leichter Griff und geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen minimieren das Risiko einer Verletzung durch wiederholte Belastung, auch bekannt als RSI-Syndrom.
Einstellbarer Komfort
Die Fingerstütze ist um 120° verstellbar, was die Handhabung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder angenehm macht und eine Entspannung der Handmuskulatur während der Pipettierzyklen ermöglicht.
Ausblasverfahren
150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikrovolumina und zur Vermeidung der Kapillarwirkung bei Modellen mit 50 μl und darunter.
Große Auswahl an Finntip Pipettenspitzen
Finntips werden speziell für Finnpipette Modelle entwickelt und hergestellt und bieten optimale Leistungseigenschaften, Präzision und Fehlerfreiheit.
CE-Kennzeichnung
Gemäß europäischer IVD-Richtlinie ist die Finnpipette F1 einschließlich kompatibler Finntip Pipettenspitzen mit einer CE-Kennzeichnung versehen.
5 Jahre Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann.
Weitere Informationen zur Finnpipette Produktfamilie >
Spezifikation
Finnpipette F1 mit Festvolumen | |
1 | |
Pipette mit festem Volumen |