Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipette mit variablem Volumen
Beschreibung
Vereinfachen Sie die Volumeneinstellung mit den Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipetten mit variablem Volumen. Neben einem einfachen, verstellsicheren Volumeneinstellmechanismus erleichtern eine einstellbare Fingerstütze und ein spezieller Soft-Touch-Spitzenabwurf das Pipettieren. Eine antimikrobielle Behandlung schützt die Pipette vor Kontamination.
- Silberionen (Ag) schaffen eine Oberfläche, die das Wachstum von Bakterien, Mikroben und Pilzen verhindert.
- Verstellsicherer Pipettierknopf ermöglicht eine einfache Volumeneinstellung.
- Der Pipettierknopf ist im ungesperrten Zustand freidrehend.
- Für eine optimale Pipettierhaltung kann die Fingerstütze in einem Bereich von 120° eingestellt werden.
- Der leichte und gleichmäßige Pipettiervorgang ermöglicht beim längeren Arbeiten bessere Pipettierergebnisse.
- Super-Blow-Out-Kolben mit einem Volumen von 50 μl und weniger gewährleistet eine genaue Abgabe auch bei geringstem Volumen.
- Der Soft-Touch-Spitzenabwurf minimiert den Kraftaufwand zum Abwerfen der Spitze.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | +/- 1.8 bis 0.6 % |
| Kompatible Spitzen | Finntip Flex 200, 250 Universal, 300, 200 Ext. |
| Beschreibung | F1 Pipetten mit variablem Volumen |
| Farbe | Gelb |
| Zur Verwendung mit | FinnTip™: Flex 200, 250 Universal, 300, 200 Extended |
| Modell | F1 |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Finnpipette™ F1 |
| Typ | Pipette mit variablem Volumen |
| Volumen (metrisch) | 20 bis 200 μl |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.