Learn More
Nabertherm™ TMAX 650°C, hitzebeständige Handschuhe
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Temperature (Metric) Max:
650 °C
Beschreibung
- Vollhandschuh mit fünf Fingern
- Kohlefaser-verstärkt
- Stark hitzebeständig
- Kurzzeitige Kontakttemperatur: 650 °C
Spezifikation
Spezifikation
Material | Kohlefaser |
Produkttyp | Hitzebeständige Handschuhe |
Temperature (Metric) Max | 650 °C |
Menge | 1 Paar |
Beständig gegen | Hitze |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ TMAX 650°C, hitzebeständige Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur