Learn More
Honeywell Safety Products™ Finedex™ Weiche PVC-Handschuhe
Artikelnummer. 12630993
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12630993
Marke: Honeywell Safety Products™ 200981007
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Flexible, wasserdichte Handschuhe für allgemeine Wartung, Catering, Standardarbeiten, bei denen Kontakt mit einigen Chemikalien besteht. Honeywell Safety Products™ Finedex™ PVC-Weichhandschuhe bieten eine hervorragende Fingerfertigkeit.
  • Blauer PVC-Handschuh.
  • Innenseite mit Baumwollvelour.
  • Rautenmuster für das Greifen trockener und feuchter Objekte.
  • Hervorragende Flexibilität und Fingerfertigkeit.
  • Maßgeschneidert für Mehrzweck- und wiederholte Handhabung in öligen Atmosphären.
  • Geringe Beständigkeit gegen Ketone, aromatische und halogenhaltige Kohlenwasserstoffe.
  • Lange Manschette zum Schutz des Unterarms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, EN 420-03 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 388-03 Mechanische Risiken, EN 374-2003 Chemikalien und Mikroorganismen, EC-Kategorie PSA 3, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/01/09/0051, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/01/09/0051
Klassifikation Fingerfertigkeit: 5
Farbe Blau
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Material PVC (Polyvinylchlorid), Baumwolle
Produkttyp Handschuhe
Größe 7
Dicke (metrisch) 0,5 bis 1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauwesen, Baustelle, Catering, Chemie, Fischerei, Lebensmittelindustrie, industrielle Reinigung, Labor, Medizin, Pharmazie, Druck, Schiffsbau und Wasseraufbereitung.
Auskleidungsmaterial Baumvollvelours
Auskleidung Ja
Menge 10 Paar/Packung
Beständig gegen Chemikalien
Länge (metrisch) 33 cm