Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White Couch Roll
Artikelnummer. 30130272
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
9 Rollen
Artikelnummer. 30130272
Marke: Polyco Healthline PCR48
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Fine Touch couch roll is crafted from premium materials offering strength and durability, our PCR48 is also available in other sizes.
  • 44 mm Solid core to allow compatibility with most dispensers
  • Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
  • Perforated sheets to allow single sheet dispensing and reduced wastage
Spezifikation
Produkttyp Wiping Paper
Länge (angloamerikanisch) 19.68 in.
Länge (metrisch) 500 mm
Breite (angloamerikanisch) 164.04 ft.
Breite (metrisch) 50 m
Material Paper
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Lage 2-ply
Sterilität Non-sterile