Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply Blue Center Feed Roll
Artikelnummer. 30130275
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
6 Rollen
Artikelnummer. 30130275
Marke: Polyco Healthline PCF150B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Fine Touch blue centrefeed is ideal for drying hands and soaking up spills. Suitable for catering, housekeeping, healthcare and industrial environments.
  • Disposable product for easy and quick handling, increase hygiene and reduced risk of contamination
  • Perforated sheets to allow single sheet dispensing and reduced wastage
  • 2 ply
Spezifikation
Produkttyp Center-pull Towel
Länge (angloamerikanisch) 6.69 in.
Länge (metrisch) 170 mm
Breite (angloamerikanisch) 334.64 ft.
Breite (metrisch) 150 m
Material Paper
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Blau
Einwegprodukt Single-use
Lage 2-ply
Sterilität Non-sterile