Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 1-ply White Z Fold Hand Towels
Artikelnummer. 30130268
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
3000 Stück
Artikelnummer. 30130268
Marke: Polyco Healthline PHTSZ1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Fine Touch 1ply Z fold hand towel are made from quality material ensuring offering a soft and durable experience. A traditional solution for any washroom, the convenient Z fold enables the next paper towel to automatically dispense preventing cross contamination.
  • 1 ply
  • Dispensing one towel at a time helps to control towel consumption
  • Rapid, high-capacity absorption for complete user satisfaction
  • Self-presenting towels, one sheet at a time which is hygienic and helps to reduce consumption
  • Z-fold for maximum infection control
Spezifikation
Produkttyp Hand Towel
Länge (angloamerikanisch) 8.27 in.
Länge (metrisch) 210 mm
Breite (angloamerikanisch) 8.27 in.
Breite (metrisch) 210 mm
Material Paper
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Lage 1-ply
Sterilität Non-sterile