Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 1-ply White C Fold Hand Towels
Artikelnummer. 30130274
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
2640 Stück
Artikelnummer. 30130274
Marke: Polyco Healthline PHTC1W
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Fine Touch 1 ply C fold towels are self presenting, ensuring a hygienic and a wasteless dispensing option.
  • 1 ply
  • C-Fold interleaved for efficient dispensing with minimum waste
  • Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
  • Embossed finish ensuring softness and great comfort
  • Available in Green and Blue
Spezifikation
Produkttyp Hand Towel
Länge (angloamerikanisch) 12.20 in.
Länge (metrisch) 310 mm
Breite (angloamerikanisch) 8.54 in.
Breite (metrisch) 217 mm
Material Paper
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Lage 1-ply
Sterilität Non-sterile