Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 1-ply Green/Blue C Fold Hand Towels
Artikelnummer. 30130269
Click to view available options
Farbe:
Blau, Grün
Packungsgröße:
2640 Stück
Artikelnummer. 30130269
Marke: Polyco Healthline PHTC1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Fine Touch 1 ply C fold towels are self presenting, ensuring a hygienic and a wasteless dispensing option.
  • 1 ply
  • C-Fold interleaved for efficient dispensing with minimum waste
  • Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
  • Embossed finish ensuring softness and great comfort
  • Available in white
Spezifikation
Produkttyp Hand Towel
Länge (angloamerikanisch) 12.20 in.
Länge (metrisch) 310 mm
Breite (angloamerikanisch) 8.54 in.
Breite (metrisch) 217 mm
Material Paper
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Blau, Grün
Einwegprodukt Single-use
Lage 1-ply
Sterilität Non-sterile