Learn More
Velp Scientifica™ VS2C STATOR 20MM GROB .
Velp Scientifica™ Fein- und Grob-Stator kann mit einer Reihe von Schäften und Rotoren für OV5 Homogenisatoren neu konfiguriert werden.
Marke:  Velp Scientifica™ A00000049
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15399534
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der Velp Scientifica™ Fein- und Grob-Stator kann mit einer Reihe von Schäften und Rotoren für OV5 Homogenisatoren neu konfiguriert werden.
  • Kann entfernt und neu konfiguriert werden
  • Austauschbar
  • Anwenderfreundlich
  • Robust und langlebig
Spezifikation
Spezifikation
Feiner Stator
Stator für Homogenisator
Gehäuse VS2F
20 mm
OV5 Homogenisator