Learn More
Velp Scientifica™ VS2C STATOR 20MM GROB .
Velp Scientifica™ Fein- und Grob-Stator kann mit einer Reihe von Schäften und Rotoren für OV5 Homogenisatoren neu konfiguriert werden.
Marke: Velp Scientifica™ A00000052
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Velp Scientifica™ Fein- und Grob-Stator kann mit einer Reihe von Schäften und Rotoren für OV5 Homogenisatoren neu konfiguriert werden.
- Kann entfernt und neu konfiguriert werden
- Austauschbar
- Anwenderfreundlich
- Robust und langlebig
Spezifikation
Grober Stator | |
Stator für Homogenisator | |
Gehäuse VS4C |
40 mm | |
OV5 Homogenisator | |
Je 1 |