Learn More
Heidolph™ Findenser™ Befestigungskit
Befestigungskit für die sichere Einrichtung Ihres Wasserkondensators über einer Heizplatte.
Marke: Heidolph™ 11-300-008-23
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vertikale Ausrichtung der Elemente direkt über der Heizplatte
- Enthält Haltestab, 2 Kreuzmuffen und 2 Retortenklemmen
Spezifikation
Stützkondensator über der Heizplatte | |
Untergestell | |
Findenser™ Standard oder Findenser™ Mini |