Learn More
Merck Filtrationskit
2560.00 € - 2970.00 €
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11770403
|
Merck
KITFILTFG |
FGLP |
2790.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11750413
|
Merck
KITFILTLC |
FHLC |
2970.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11780403
|
Merck
KITFILTFH |
FHLP |
2790.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11790403
|
Merck
KITFILTGN |
GNWP |
2635.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11700413
|
Merck
KITFILTGS |
GSWP |
2600.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11710413
|
Merck
KITFILTGV |
GVWP |
2740.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11720413
|
Merck
KITFILTHA |
HAWP |
2560.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11740413
|
Merck
KITFILTHV |
HVLP |
2740.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11730413
|
Merck
KITFILTHN |
HNWP |
2635.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||