Learn More
Erlab™ Filterboxen für Brandschutzschrank Chemtrap V 201 Midcap
Dieser Filterkasten für den Brandschutzschrank Chemtrap V 201 Midcap verwendet gefilterte Umluft, die zur Förderung einer kontinuierlichen Umgebungsluft beiträgt.
Marke: Erlab™ AG022
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicherheitsstandards. Filterleistung getestet gemäß der Norm AFNOR NF X 15-211:2009: Frankreich EN 1822: 1998 (HEPA H14) - EN 61010
- CE Kennzeichnung
- Abmessungen (mm): Offen: L 245 x T 1004 x H 632 / Geschlossen: L 245 x T 554 x H 632
- Spannung/Frequenz: 110-230 V/50-60 Hz
- Luftstrom 35 m3/h - 21 CFM
- Stromverbrauch: 15 W
- Metallteile aus korrosionsbeständigem Stahl, beschichtet mit 100 % Polyester
- Filtermodul aus eingespritztem Polypropylen
- Kohlenstofffiltration für Gase und Dämpfe - AS: Für organische Dämpfe - BE+: Für organische und saure Dämpfe F: Für Formaldehyddämpfe - K: Für Ammoniakdämpfe - Partikelfiltration für Pulver HEPA H14: 99,995 % Filtrationseffizienz gemäß EN1822-Standard
- Optionales Molecode-Gas
- Erkennungssensor: Typ A für Säuren / Typ F für Formaldehyd / Typ S für Lösungsmittel
- Männlicher Kragen: 62 mm
- Adaptierbare Verbindungsmuffe und Klemme: 50 bis 100 mm
- Flexibler Verbindungsschlauch: 1 m
Spezifikation
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822: 1998, EN 61010 | |
Chemtrap V 201 Midcap Fire Safety Cabinet | |
245 mm | |
Autonomer Filteraufsatz für hohe Sicheitheitsschränke |
554 mm | |
632 mm | |
Polyester |