missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filternutsche

Form nach Büchner, Borosilikatglas 3.3

Marke:  ROBU VitraPOR™ 22255

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33720kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16853046

  • 426.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation

Spezifikation

25 mL
Konische Form
10/Packung
Borosilikatglas 3.3
5
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote