Learn More
ROBU VitraPOR™ Filternutsche
Form nach Büchner, Borosilikatglas 3.3
Marke: ROBU VitraPOR™ 2125F
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27840kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
250 mL | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Buchner-Form | |
Fein |