Learn More
ROBU VitraPOR™ Filternutsche
Form nach Büchner, Borosilikatglas 3.3
Marke: ROBU VitraPOR™ 22251
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33720kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
25 mL | |
Konische Form | |
10/Packung |
Borosilikatglas 3.3 | |
1 |