missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filternutsche

Form nach Büchner, Borosilikatglas 3.3

Marke:  ROBU VitraPOR™ 21250

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27840kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16813036

  • 75.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation

Spezifikation

250 mL
Borosilikatglas 3.3
Buchner-Form
0
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote