missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filternutsche
Form nach Büchner, Borosilikatglas 3.3
Marke: ROBU VitraPOR™ 21551
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
500 mL | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Buchner-Form | |
1 |