Learn More
Agilent BioTek Filterwürfel
Zur Verwendung mit Synergy LX
1025.00 €
Produktcode | Marke | Anregung/Emission | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anregung/Emission | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15998550
|
Agilent BioTek
1505006 |
EX 360/40, EM 460/40, 400 nm-Spiegel (blau) |
1025.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 06-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15988550
|
Agilent BioTek
1505005 |
EX 485/20, EM 528/20, 510 nm-Spiegel (grün) |
1025.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 06-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15978550
|
Agilent BioTek
1505004 |
EX 530/25, EM 590/25, 570 nm-Spiegel (rot) |
1025.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 06-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Synergy LX |