Learn More
BRAND™ Füllröhrchen für BRAND Seripettor, Dispensette S, Dispensette III und Dispensette Organische Flaschenaufsatz-Spender
Artikelnummer. p-7146505 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
195 bis 350 mm
250 bis 480 mm
250 mm
500 mm
70 bis 140 mm
Sterilität:
Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte):
Dispensette™ S (alle Modelle), III, Organic, TA und seripettor™ pro
Flaschenaufsatzdispenser Seripettor™
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Sterilität Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15498013 70 bis 140 mm Unsteril Dispensette™ S (alle Modelle), III, Organic, TA und seripettor™ pro 1 Stück
15418023 195 bis 350 mm Unsteril Dispensette™ S (alle Modelle), III, Organic, TA und seripettor™ pro 1 Stück
15428023 250 bis 480 mm Unsteril Dispensette™ S (alle Modelle), III, Organic, TA und seripettor™ pro 1 Stück
15448023 250 bis 480 mm Unsteril Dispensette™ S (alle Modelle), III, Organic, TA und seripettor™ pro 1 Stück
10702202 250 mm Unsteril Flaschenaufsatzdispenser Seripettor™ 2 Stück
10712202 500 mm Unsteril Flaschenaufsatzdispenser Seripettor™ 2 Stück
6 options
Artikelnummer. 15498013
Marke: BRAND™ 708210
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Füllschläuche für alle BRAND Seripettor und Dispensette Modelle ab Baujahr 1997
  • 704536 - autoklavierbares Füllrohr für Seripettor, je 250 mm
  • 704538 - autoklavierbares Füllrohr für Seripettor, je 500 mm
  • Teleskopfüllschläuche passen sich ohne Schneiden auf die richtige Höhe an.
  • Das einzigartige Design ermöglicht die Ansaugung von Flüssigkeit vom Flaschenboden aus und minimiert gleichzeitig die Aspiration von Fällungsmitteln.
  • Zwei Röhrchen mit verschiedenen Durchmessern: Eine für 1 ml-, 2 ml-, 5 ml- und 10 ml-Spender mit nominalem Fassungsvermögen und eine für 25 ml-, 50 ml- und 100 ml-Spender mit nominalem Fassungsvermögen
  • Fünf verschiedene Längen: 70 - 140 mm; 125 - 240 mm; 170 - 330 mm; 195 - 350 mm; 250 - 480 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Clear
Material FEP
Zur Verwendung mit (Geräte) Dispensette™ S (alle Modelle), III, Organic, TA und seripettor™ pro
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 70 bis 140 mm