Learn More
BRAND™ Füllröhrchen für BRAND Seripettor, Dispensette S, Dispensette III und Dispensette Organische Flaschenaufsatz-Spender
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
195 bis 350 mm
250 bis 480 mm
250 mm
500 mm
70 bis 140 mm
Sterilität:
Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte):
Dispensette™ S (alle Modelle), III, Organic, TA und seripettor™ pro
Flaschenaufsatzdispenser Seripettor™
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- 704536 - autoklavierbares Füllrohr für Seripettor, je 250 mm
- 704538 - autoklavierbares Füllrohr für Seripettor, je 500 mm
- Teleskopfüllschläuche passen sich ohne Schneiden auf die richtige Höhe an.
- Das einzigartige Design ermöglicht die Ansaugung von Flüssigkeit vom Flaschenboden aus und minimiert gleichzeitig die Aspiration von Fällungsmitteln.
- Zwei Röhrchen mit verschiedenen Durchmessern: Eine für 1 ml-, 2 ml-, 5 ml- und 10 ml-Spender mit nominalem Fassungsvermögen und eine für 25 ml-, 50 ml- und 100 ml-Spender mit nominalem Fassungsvermögen
- Fünf verschiedene Längen: 70 - 140 mm; 125 - 240 mm; 170 - 330 mm; 195 - 350 mm; 250 - 480 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Clear |
| Material | FEP |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dispensette™ S (alle Modelle), III, Organic, TA und seripettor™ pro |
| Sterilität | Unsteril |
| Länge (metrisch) | 195 bis 350 mm |