Learn More
Mettler Toledo™ Füllschlauch, 190 mm
Artikelnummer. 15888587 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
:
Füllschlauch, 190 mm
Artikelnummer. 15888587
Marke: Mettler Toledo™ 30330847
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mettler Toledo Füllschlauch, 190 mm, ist für die Verwendung mit Densito oder DensitoPro vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Densito und DensitoPro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Probenröhrchen, 190 mm
Höhe (metrisch) 9 cm
Sprachen Chinesisch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch
Produkttyp Zubehör
Zur Verwendung mit (Geräte) Tragbare Dichtemesser Densito und DensitoPro
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit den Handgeräten zur Dichtemessung Densito und DensitoPro