Learn More
Buerkle™ Füllschaufel für die Industrie
Füllschaufel mit antistatischem Additiv, ideal für den robusten Einsatz in der Chemie und Industrie.
Marke:  Buerkle™ 8300-5002
12.66 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10245413
  • 15.55 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Antistatisch
  • Polypropylen hat eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen
  • Die Schaufeln sind unzerbrechlich, einfach zu reinigen und leicht
Spezifikation
Spezifikation
Füllschaufel
Autoklavierbar
Für die Industrie
138 mm
Polypropylen
Grün
310 mm