Learn More
Brady™ FOOT BRADYPOST PLASTIC FILLABLE
Pfosten mit befüllbarem Fuß. Die Sperrpfosten sind ideal zur Kontrolle und Wegweisung des Fußgängerverkehrs. Geeignete Anwendung für Warenhäuser; Fabriken; Büros etc. Die Ketten und Bänder können an den 9 cm hohen Pfosten befestigt werden. Die Pfosten s
Marke: Brady™ 256727
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pfosten mit befüllbarem Fuß
- Die Sperrpfosten sind ideal zur Kontrolle und Wegweisung des Fußgängerverkehrs
- Geeignete Anwendung für Warenhäuser; Fabriken; Büros etc
- Die Ketten und Bänder können an den 90 cm hohen Pfosten befestigt werden
Spezifikation
250 mm | |
Schwarz | |
Befüllbares Unterteil |
Je 1 | |
Kunststoff |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ FOOT BRADYPOST PLASTIC FILLABLE > Material:Kunststoff
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur