Learn More
Ohaus™ Mechanische Industriewaage, Typ 2400-11 Wägebereich 16kg, Ablesbarkeit 5g
Artikelnummer. 10531222 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
Metrische Kapazität: 16000 g
Artikelnummer. 10531222
Marke: Ohaus™ 80000008
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Feldtestwaage ermöglicht das genaue Wiegen einer Vielzahl von schweren Materialien, selbst unter den widrigsten Bedingungen. Die Feldtestwaage ist stabil gebaut und für Feldanwendungen konzipiert, bei denen genaue Messungen unerlässlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 15,35 in.
Tiefe (metrisch) 390,00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8,22 in.
Höhe (metrisch) 209,000 mm
Enthält Mit Epoxidharz beschichtete Stahlwanne
Modell 2400-11
Material Metallboden und -träger, extragroße Edelstahlwanne
Breite (angloamerikanisch) 7,64 in.
Breite (metrisch) 194,00 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) In einem Labor, in einer eigensicheren Umgebung
Produktlinie Feldtest
Lesbarkeit 5,000000 g
Beschreibung Mechanische Waage, 2400-11
Sprachen Chinesisch, Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Spanisch (MX)
Displaytyp Gleitende Haltung und graduierter Träger
Typ Feld-Test-Skala