Learn More
Ficoll 400, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459597
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26873-85-8
Summenformel C15H27ClO12
Molekulargewicht (g/mol) 434.819
MDL-Nummer MFCD00081599
InChI-Schlüssel IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Synonym ficol 400
PubChem CID 88330506
IUPAC-Name 2-(chlormethyl)oxiran(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ficoll 400
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 10 g
Formelmasse ca 400,000